Ácido 2,4-difluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1833-25G D1833-500G
TCIAD1833-25GEA 55 EUR
TCIAD1833-25G TCIAD1833-500G
Ácido 2,4-difluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,4-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011670
Núm. CAS: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21cb89baee89b0642dd4bc1a6c56fd84d654c000&vid=5bf46d57ecd29bdb56ce95d87cffea782b1372ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity