Ácido 2-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0035-25G F0035-500G
TCIAF0035-25GEA 78 EUR
TCIAF0035-25G TCIAF0035-500G
Ácido 2-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
Pto. Ebullición: 245 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002405
Núm. CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b42bd38e8a4faff7a1345c5d4162d44d749afe0&vid=6b7b9312641c1bc1b37d6f94fdab5e344e1afca0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C