Ácido 3,5-difluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2596-25G D2596-5G
TCIAD2596-25GEA 160 EUR
TCIAD2596-25G TCIAD2596-5G
Ácido 3,5-difluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Pto. Ebullición: 242 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010323
Núm. CAS: 455-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0918f64cbe685df59a23388f7ba43059a29105b&vid=cde4ce205df23a29c324b68f2e951206d63ee343&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C