Ácido 3-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0158-25G F0158-250G
TCIAF0158-25GEA 26 EUR
TCIAF0158-25G TCIAF0158-250G
Ácido 3-fluorobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Pto. de fusión: 122
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002489
Núm. CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4693aa4bdec1aa40f131ea540ccc5b3ac237bd69&vid=a635506563f0d3d434d97547e32d053f934c5810&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity