Ácido pentafluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
P0806-25G P0806-5G
TCIAP0806-25GEA 57 EUR
TCIAP0806-25G TCIAP0806-5G
Ácido pentafluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido pentafluorobenzoico
Formula: C₇HF₅O₂
MW: 212,08 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…102 °C
Densidad: 1,942 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002406
Núm. CAS: 602-94-8
EINECS: 210-026-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27f15adafe7dea175d110fa4db1060bb35016ca6&vid=4eb4908389940af672589c44018e379c801e2773&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency