Ácido 4-fluoroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
F0405-1G F0405-25G F0405-5G
TCIAF0405-1GEA 37 EUR
TCIAF0405-1G TCIAF0405-25G TCIAF0405-5G
Ácido 4-fluoroantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Pto. Ebullición: 305
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075553
Núm. CAS: 446-32-2
EINECS: 207-163-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20716acc8f8b346ab34bdabff9c0a09fbbc97434&vid=dcad2c45d1ed4a3803a39d98183d6a5e844f41cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %