Ácido 6-fluoroantranilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
F0475-1G F0475-5G
TCIAF0475-1GEA 16 EUR
TCIAF0475-1G TCIAF0475-5G
Ácido 6-fluoroantranilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-fluoroantranilico
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067781
Núm. CAS: 434-76-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac9b9d0e266a77350f4fc2ae9832329a349dd26&vid=9ceeeb69e5b1423cb511466facf8d45601e67e1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 166.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency