Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0797-25G
F0797-5G
TCIAF0797-25GEA
163
EUR
TCIAF0797-25G
TCIAF0797-5G
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00275565 Núm. CAS: 403-24-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |