Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0737-1G
F0737-5G
TCIAF0737-1GEA
79
EUR
TCIAF0737-1G
TCIAF0737-5G
Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄FNO₄ MW: 185,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00024300 Núm. CAS: 394-01-4 EINECS: 206-890-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |