Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2383-1G
T2383-5G
TCIAT2383-1GEA
25
EUR
TCIAT2383-1G
TCIAT2383-5G
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(trifluorometoxi)benzoico
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206.12 g/mol Pto. Ebullición: 272 |
Número MDL:
MFCD00041501 Núm. CAS: 1014-81-9 EINECS: 213-802-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |