Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1400-1G
T1400-5G
TCIAT1400-1GEA
37
EUR
TCIAT1400-1G
TCIAT1400-5G
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206.12 g/mol Pto. Ebullición: 272 Pto. de fusión: 153.4 |
Número MDL:
MFCD00002541 Núm. CAS: 330-12-1 EINECS: 206-352-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 152.0 to 155.0 deg-C |