1-Fluoro-2-iodobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Fluoroiodobenzene

F0253-10G F0253-25G
TCIAF0253-10GEA 18 EUR
TCIAF0253-10G TCIAF0253-25G
1-Fluoro-2-iodobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄FI
Pto. Ebullición: 189°C
Pto. de fusión: –41,5 °C
Densidad: 1,903 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00001031
Núm. CAS: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cc6d81bd15580b3acfb22d4f88f59daec1313a4&vid=49a1e16851f5d1da46b240d41323c45ec14a4dd9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR