Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0796-1G
F0796-5G
TCIAF0796-1GEA
27
EUR
TCIAF0796-1G
TCIAF0796-5G
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-6-iodobenzoico
Formula:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,01 g/mol Pto. Ebullición: 312 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…126 °C |
Número MDL:
MFCD00042289 Núm. CAS: 111771-08-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 124.0 to 128.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...