2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1385-25G T1385-5G
TCIAT1385-25GEA 77 EUR
TCIAT1385-25G TCIAT1385-5G
2,3,4-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: 14…15 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00011737
Núm. CAS: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0b840f556f602f97bfe76a045305252f2941a4&vid=d90d402378191ad7b616364cf73b686abf6b5270&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %