2,4-Difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1508-25G
D1508-500G
TCIAD1508-25GEA
36
EUR
TCIAD1508-25G
TCIAD1508-500G
2,4-Difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Difluoroanilina
Formula:
C₆H₅F₂N Pto. Ebullición: 170°C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 1,268 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 62°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007648 Núm. CAS: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,03147 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |