2,5-Difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1634-25G D1634-5G
TCIAD1634-25GEA 81 EUR
TCIAD1634-25G TCIAD1634-5G
2,5-Difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2,5-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: 13 °C
Densidad: 1,285 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007651
Núm. CAS: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c3459d6d3e8432652b6f9a3b53ff47f815083&vid=70964d1ae63abc4ebf462e9916f1134742418745&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %