2-Fluoroanilina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0032-25G F0032-500G F0032-100G
TCIAF0032-25GEA 16 EUR
TCIAF0032-25G TCIAF0032-500G TCIAF0032-100G
2-Fluoroanilina ≥99.0% (por GC)
2-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007642
Núm. CAS: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4faf2f8e350c0b8b5d2bff52ba64a5276d6ef9ef&vid=7af8da641e09a4cfdb8216257c9262488581ad8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %