3,4,5-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2355-1G T2355-5G
TCIAT2355-1GEA 27 EUR
TCIAT2355-1G TCIAT2355-5G
3,4,5-Trifluoroanilina ≥98.0% (por GC)
3,4,5-Trifluoroanilina
Formula: C₆H₄F₃N
Número MDL: MFCD00083522
Núm. CAS: 163733-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f093dd18a64e81bc646d17ba5ce5378a00109982&vid=9c378d05f33d85825afcd70f200a3027acfaaf0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency