3,4-Difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1809-25G D1809-100G
TCIAD1809-25GEA 67 EUR
TCIAD1809-25G TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 205 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007761
Núm. CAS: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&vid=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %