3,5-Difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2665-25G D2665-5G
TCIAD2665-25GEA 71 EUR
TCIAD2665-25G TCIAD2665-5G
3,5-Difluoroanilina ≥98.0% (por GC)
3,5-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
MW: 129,11 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007763
Núm. CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb16bd465b107166f27a9a34acd01f91641cada&vid=0540b3e5a1e56e494390a1e4ec827bc20f4f982d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C