3-Fluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0101-25G F0101-250G
TCIAF0101-25GEA 35 EUR
TCIAF0101-25G TCIAF0101-250G
3-Fluoroanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluoroanilina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007758
Núm. CAS: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d76b9b439ce4b7daee4728a7e208845fffff921&vid=e1596f022d51253222991d07e19eb2a69523d6d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %