2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
P0922-10G P0922-25G P0922-5G
TCIAP0922-10GEA 53 EUR
TCIAP0922-10G TCIAP0922-25G TCIAP0922-5G
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina ≥98.0% (por GC)
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilina
Formula: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 36…37 °C
Densidad: 1,744 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007643
Núm. CAS: 771-60-8
EINECS: 212-234-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf33fb928a1daef81ef0c541918a266e62d37acd&vid=9a9b518e547f75b0a32a70c66d4b1b16ff66313a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %