4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0380-25G F0380-5G
TCIAF0380-25GEA 147 EUR
TCIAF0380-25G TCIAF0380-5G
4-Fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Pto. de fusión: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007830
Núm. CAS: 364-78-3
EINECS: 206-666-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e427ae27e6b33d5c9ad7efecf5ec18b683799c6&vid=cd96268901b3894395ea5b10fe4fb85b516c9675&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR