4-Fluoro-3-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0168-10G F0168-25G
TCIAF0168-10GEA 22 EUR
TCIAF0168-10G TCIAF0168-25G
4-Fluoro-3-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Pto. de fusión: 96…98 °C
Densidad: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007833
Núm. CAS: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bec1d4aadd2f52a5caa7f99c658f930ab2aaa59&vid=e692d350300f0ad292d6fab1c9cc2563b47a41bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 98.0 deg-C