1,3-Difluoro-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
D1636-25G D1636-500G
TCIAD1636-25GEA 18 EUR
TCIAD1636-25G TCIAD1636-500G
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1,3-Difluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00007050
Núm. CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d44b302a084181b91cbfd64addf24ead58824f2&vid=42b76981eccc32460505687df0a33ba7ec795e13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %