1-Fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0104-25G
F0104-500G
F0104-100G
TCIAF0104-25GEA
17
EUR
TCIAF0104-25G
TCIAF0104-500G
TCIAF0104-100G
1-Fluoro-2-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₄FNO₂ Pto. Ebullición: 222°C Pto. de fusión: –8 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 94°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007048 Núm. CAS: 1493-27-2 EINECS: 216-088-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Amber to Dark red clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |