1-Fluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
F0105-25G F0105-500G F0105-100G
TCIAF0105-25GEA 16 EUR
TCIAF0105-25G TCIAF0105-500G TCIAF0105-100G
1-Fluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: 21 °C
Densidad: 1,326 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007282
Núm. CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b26ce6aefeffe965d08bd599fe8da09322096e30&vid=b7e1181995ec1c90c7082cbbc3f65eac3ad8f9f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %