1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3,4-Trifluoronitrobenceno
T1539-25G
T1539-5G
TCIAT1539-25GEA
56
EUR
TCIAT1539-25G
TCIAT1539-5G
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenceno
Formula:
C₆H₂F₃NO₂ MW: 177.08 g/mol Pto. Ebullición: 92°C Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00041546 Núm. CAS: 771-69-7 EINECS: 212-238-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |