1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Nitro-2,4,6-trifluorobenceno
T1681-25G T1681-5G
TCIAT1681-25GEA 276 EUR
TCIAT1681-25G TCIAT1681-5G
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno ≥97.0% (por GC)
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Pto. Ebullición: 172°C
Pto. de fusión: 3,5 °C
Densidad: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00014687
Núm. CAS: 315-14-0
EINECS: 206-248-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bbbe2995f6c2edb2b2853367427207f91c75a0&vid=079485079815429df669fbba30aafff283331045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %