Pentafluoronitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-nitrobenzene
P1228-25G P1228-5G
TCIAP1228-25GEA 270 EUR
TCIAP1228-25G TCIAP1228-5G
Pentafluoronitrobenceno ≥97.0% (por GC)
Pentafluoronitrobenceno
Formula: C₆F₅NO₂
MW: 213.06 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00007049
Núm. CAS: 880-78-4
EINECS: 212-915-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0b9d2820d01cac1a726363438377d3e6caa0719&vid=93bd6ea58f098957f79ace632da2c0634159138b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %