1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dinitro-4-fluorobenceno
D0835-25G
D0835-500G
TCIAD0835-25GEA
34
EUR
TCIAD0835-25G
TCIAD0835-500G
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1-Fluoro-2,4-dinitrobenceno
Formula:
C₆H₃FN₂O₄ MW: 186.1 g/mol Pto. Ebullición: 296°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007056 Núm. CAS: 70-34-8 EINECS: 200-734-3 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,04172 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |