3,4-Difluoroanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2856-25G D2856-5G
TCIAD2856-25GEA 128 EUR
TCIAD2856-25G TCIAD2856-5G
3,4-Difluoroanísol ≥97.0% (por GC)
3,4-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
Pto. Ebullición: 139 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00010730
Núm. CAS: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=893610bfb8a4f3be8f448d647253e55a9610e1cc&vid=5d3e1c18e3356a3c95f8c09c16acc9e5f31b1eab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %