2,6-Difluoroanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D3360-1G
D3360-5G
TCIAD3360-1GEA
16
EUR
TCIAD3360-1G
TCIAD3360-5G
2,6-Difluoroanísol ≥97.0% (por GC)
2,6-Difluoroanísol
Formula:
C₇H₆F₂O Pto. Ebullición: 50°C |
Número MDL:
MFCD00142846 Núm. CAS: 437-82-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |