3-Fluoroanísol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-3-methoxybenzene
F0254-10G F0254-25G
TCIAF0254-10GEA 17 EUR
TCIAF0254-10G TCIAF0254-25G
3-Fluoroanísol ≥99.0% (por GC)
3-Fluoroanísol
Formula: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: -35
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000335
Núm. CAS: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36cc05b3c5b0d7ea51137400ad07642132f67be7&vid=6e2627de05a5d8b5a40f404a5a10cac4d44c6237&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %