4-Fluoroanísol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

F0231-25G F0231-500G
TCIAF0231-25GEA 31 EUR
TCIAF0231-25G TCIAF0231-500G
4-Fluoroanísol ≥97.0% (por GC)
4-Fluoroanísol
Formula: C₇H₇FO
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: –43,5 °C
Densidad: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C)
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00000348
Núm. CAS: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d66eedf1e95319777779186628bf11973c9f29&vid=d8fb635677c11e780ebb8d902f7192f71be7d402&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR