2,3-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2453-25G D2453-5G
TCIAD2453-25GEA 185 EUR
TCIAD2453-25G TCIAD2453-5G
2,3-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)
2,3-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Pto. Ebullición: 54°C
Número MDL: MFCD00010262
Núm. CAS: 6418-38-8
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d21e517ef3a067040b08a12c501d3ad16a7dbee&vid=3860ccd952fae7f4b7accbc06e85f328b1c8b7c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency