3,4-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2476-25G D2476-5G
TCIAD2476-25GEA 154 EUR
TCIAD2476-25G TCIAD2476-5G
3,4-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00010315
Núm. CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4ddbd0e9ef47c05aaf0d821fe016e039e0f01f&vid=718c1d2b0d7bbc43bdd26f0599d35c58dffd9337&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %