2,6-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D2015-25G D2015-5G
TCIAD2015-25GEA 202 EUR
TCIAD2015-25G TCIAD2015-5G
2,6-Difluorofenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de fusión: 46 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002158
Núm. CAS: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84dea3ae9c48c3ac335c0a42d81a7ee08a78c387&vid=157db0c0d861ff66f2884750a7ef37aceae198f9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR