2-Fluoro-6-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Fluoro-2-nitrophenol
F0623-1G F0623-5G
TCIAF0623-1GEA 43 EUR
TCIAF0623-1G TCIAF0623-5G
2-Fluoro-6-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 91…92 °C
Número MDL: MFCD00042446
Núm. CAS: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b483813393e5c9aaccb7874eddac4fa3484953a&vid=f6a83ce56c5d14d16172126b7fc3970d122f6b29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C