2-Fluoro-4-nitrofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0381-25G F0381-5G
TCIAF0381-25GEA 138 EUR
TCIAF0381-25G TCIAF0381-5G
2-Fluoro-4-nitrofenol ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 118…118,5 °C
Número MDL: MFCD00051970
Núm. CAS: 403-19-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964976dabfef8a16b3d48aa275940d4e4906dda4&vid=6a7888058268e7c0e11163d26246b3ca16846773&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C