2-Fluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Fluorophenol
F0150-25G F0150-250G
TCIAF0150-25GEA 18 EUR
TCIAF0150-25G TCIAF0150-250G
2-Fluorofenol ≥98.0% (por GC)
2-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 47°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002155
Núm. CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3376f687c7d90f61161fddb4c9c33041b590ee46&vid=874acab580ab0140ff2a1f447c0937af3936a7a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %