3-Fluoro-4-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0348-25G F0348-5G
TCIAF0348-25GEA 512 EUR
TCIAF0348-25G TCIAF0348-5G
3-Fluoro-4-nitrofenol ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041251
Núm. CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f2b9ddd9f333bd03d5f0b5c11751a6c4e19432&vid=a66435b97bae48b7c380a8632a342f961013db04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C