4-Fluorofenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0160-25G F0160-500G
TCIAF0160-25GEA 26 EUR
TCIAF0160-25G TCIAF0160-500G
4-Fluorofenol ≥99.0% (por GC)
4-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de fusión: 44…47 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002316
Núm. CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1960455824ec284d185642fd05aad078e967b2dc&vid=e2068d4550fbf4f890f2cc6ad8869b6088840f12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C