2,3,4-Trifluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1616-1G
T1616-5G
TCIAT1616-1GEA
44
EUR
TCIAT1616-1G
TCIAT1616-5G
2,3,4-Trifluorofenol ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trifluorofenol
Formula:
C₆H₃F₃O Pto. Ebullición: 69 °C (43 -rr) Pto. de fusión: 30…34 °C Densidad: 1,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042426 Núm. CAS: 2822-41-5 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |