2,3,5,6-Tetrafluorofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1030-25G T1030-5G
TCIAT1030-25GEA 170 EUR
TCIAT1030-25G TCIAT1030-5G
2,3,5,6-Tetrafluorofenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Formula: C₆H₂F₄O
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de fusión: 30 °C
Número MDL: MFCD00002157
Núm. CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80cf0deb9a4d62231d780cad632bc6c4b544424&vid=d55fb615668aa10686012ab03afaaca8b0db5499&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %