3,4,5-Trifluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2299-25G T2299-5G
TCIAT2299-25GEA 182 EUR
TCIAT2299-25G TCIAT2299-5G
3,4,5-Trifluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trifluorofenol
Formula: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Densidad: 1,629 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042427
Núm. CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbf12f3bac16a19a81af9fbe512cf07dc6a2404&vid=8a90a24b6bf84f76fe9e80970a6619bbfc61515e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C