Pentafluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0919-10G P0919-25G
TCIAP0919-10GEA 32 EUR
TCIAP0919-10G TCIAP0919-25G
Pentafluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluorofenol
Formula: C₆HF₅O
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002156
Núm. CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c19b71ae36c0ee3c8e28f6e0ff33015ac49c42&vid=d326089f32e60be7faafca430c5ef7a9f9bf1914&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %