3-Fluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Fluorobencenotiol, m-Fluorotiofenol
F0422-25G F0422-5G
TCIAF0422-25GEA 222 EUR
TCIAF0422-25G TCIAF0422-5G
3-Fluorotiofenol ≥97.0% (por GC)
3-Fluorotiofenol
Formula: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00040227
Núm. CAS: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
UN: 3336
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8736c806a022198bf71693f0f01cc263dae85b5b&vid=a90a7a18e3820072ca664be1fe62c05b08120d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %