1,4-Diiodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0608-25G D0608-5G
TCIAD0608-25GEA 55 EUR
TCIAD0608-25G TCIAD0608-5G
1,4-Diiodobenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Diiodobenceno
Formula: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…127 °C
Densidad: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001054
Núm. CAS: 624-38-4
EINECS: 210-842-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc831b0926b2316e3910874662adb03f98fa0e19&vid=f4c5190f8bc3dfa72bb5b2aa45df8dc6efe2d717&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 and le 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity