Iodobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

I0050-25G I0050-500G I0050-100G
TCIAI0050-25GEA 18 EUR
TCIAI0050-25G TCIAI0050-500G TCIAI0050-100G
Iodobenceno ≥99.0% (por GC)
Iodobenceno
Formula: C₆H₅I
Pto. Ebullición: 188°C
Pto. de fusión: –29°C
Densidad: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001029
Núm. CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Índice Merck: 14,05029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97c144a3cd20c73544b4ee4c31536141d065680a&vid=cb8a7cd5aca6d2e369927b47f5b618087aab2483&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 99.0 %
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR